Learn More
Labconco™ Armoires de sécurité biologique Purifier™ Logic™+ Class II A2, 4 pieds de largeur, modèles internationaux
Armoires à risque biologique prêtes à l’emploi et dotées d’une conception ergonomique avancée, excellentes pour le confort et la fonctionnalité de l’utilisateur
Marque:  Labconco™ 302481131
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 200.00000kg
Code produit. 16645072
  • 18270.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Caractéristiques de tous les modèles :
  • Moteur à commutation électronique (ECM)
  • Système de surveillance du débit d’air constant (CAP)
  • Conception de pression négative à sécurité intrinsèque
  • Système à entrée Air-Wave™
  • Canal de pression négatif Contain-Air™
  • Fourniture et évacuation de filtres HEPA efficaces à 99,99 %. Filtres ULPA efficaces à 99,999 % disponibles
  • Écran LCD couleur à portée de vue, monté en intérieur, avec système d’exploitation MyLogic. Affiche la durée de vie du filtre, les messages d’état pour les conditions d’alarme et les alertes. 8 langues disponibles
  • Éclairage LED lumineux de 90-150 pieds-bougies sans éblouissement, situé à l’extérieur de la zone de travail contaminée
  • Lunettes de sécurité en verre trempé de 1/4 po à fermeture complète
  • Grille d’entrée incurvée en acier inox avec fentes d’aération secondaire pour réservoir d’air
  • Deux prises duplex électriques. Acier inox à montage encastré avec charnières amorties. Prises simples sur les modèles 230 V. Une prise de chaque côté, avec interruption du défaut à la masse (115 V)
  • Démarrage et arrêt programmables par l’utilisateur du système Smart-Start™
  • Le système Night-Smart™ réduit la vitesse du ventilateur lorsque le châssis est fermé
  • Intérieur en acier inox étanche et extérieur en acier recouvert de poudre
  • Prise amovible située sous la surface de travail
  • Verrou électronique de sécurité activé par code
  • Ouverture des fenêtres de 22,6 po (57 cm) max. et hauteur de visualisation de 27 po (69 cm)
  • Châssis incliné à 10° avec mécanisme de levage simple et symétrique
  • Commande à pavé tactile conforme à la norme ADA sur le montant droit
  • Niveau sonore de < 63 dB
  • Charge thermique de 990 BTU/heure (modèles de 4 pi)
  • Surface de travail avec vaisselle, en acier inox de type 304, sans soudure, amovible, avec boutons de levage
  • Vitesse d’entrée nominale de 105 fpm (0,5 m/s)
  • Vitesse de sortie nominale de 55 fpm (0,3 m/s)
  • Recyclage de l’air à environ 70 %
  • Profondeur totale x hauteur : 79,2 x 156,7 cm (31,2 x 61,7 in)
  • Cordon d’alimentation de 10 pi (3 m) avec prise
  • Minuterie et horloge numérique intégrées
  • Garantie de cinq ans
  • NSF International répertorié
  • Support de base télescopique non soudé approuvé par la norme NSF en option inclus sur certains modèles
  • Ensemble d’accessoires en option (Lampe à UV 254 nm, accessoire(s) fixe(s) de maintenance conforme(s) à la norme ADA avec vanne(s) à bille et porte-câbles Vacu-Pass™ approuvés par la NSF) inclus sur certains modèles
Spécification
Spécification
Liste NSF, marquage CE de conformité, conformité ADA, conditions ISO 5 selon ISO 14644-1 et 2, CE Marked, ADA, ISO 5 Conditions per ISO 14644-1 and 2
123,2 cm
Purifier™ Logic™+
Deux
270 W
20,3 cm
0,127 à 0,140 m3/s
Armoire avec kit d’accessoires, support de base
de 226,6 à 241,8 cm
1
48,5 in
50/60 Hz
79,248 cm
230 V
Acier inoxydable
Type A2
< 63 dB
230 V Schuko
89,2 à 95,2 in
54,3 in
137,922 cm
LED, UV
8 in
5 ans
137,922 cm
31,2 in
230 V, 50/60 Hz, 6 A