Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ HG5 Nitrile Non Stérile Gants
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Description
The accelerator-free formulation of PUREZERO™ Cleanroom non-sterile nitrile gloves is the solution. It reduces the risk of allergies and skin irritation associated with accelerator chemicals in other nitrile gloves.
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B Resistance to Chemical Permeation
- EN ISO 374-5:2016 Micro-organism and Virus Protection
- EN ISO 374-5:2016/ Protection against Micro-organism Risk
- EN ISO 374-2:2019/ Resistance to Penetration
- EN ISO 374-4:2019/ Resistance to Degradation
- EN ISO 21420:2020/ General Requirement for Gloves
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
- Réduction à la source
- Contenu recyclé
Spécification
Spécification
Chlorinated | Oui |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Accelerator Free | Oui |
AQL | 1 |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Rough |
Finger Thickness (English) | 0.006 in. |
Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
Hand | Ambidextres |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Documents
Scientific Resources
Brochures
CE_17872848_EN.pdf
Taille: 1.2 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
29Heures
16Minutes
9Secondes
12Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
HALYARD™ PUREZERO™ HG5 Nitrile Non Stérile Gants >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu