Learn More
Labcon PurePlus™ 0.2 mL 96 Well PCR Plates for Popular Thermocyclers
GREENER_CHOICE
With printed reference grid
72.62€ - 137.00€
Spécification
Certifications/Conformité Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 10 plaques/sachet, 10 sachets/boîte
Gamme de produits PurePlus™
Jetable Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
16604152
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Labcon
3977-520-000-9
Naturel
137.00€
10 pièces
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16614152
GREENER_CHOICE
Voir les accessoires Afficher les documents
Labcon
3977-529-000-9
Assortiment
72.62€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • PCR Plate
  • 96 well flat PCR plates for most thermocyclers
  • With printed reference grid
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Spécification
Spécification
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE
10 plaques/sachet, 10 sachets/boîte
Oui
Résine de polypropylène de classe USP VI
0,2 mL
V
10 plaques/boîte
Autoclavables
PurePlus™
S’adapte aux thermocycleurs les plus appréciés
96
Non stérile
Biologie moléculaire
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labcon PurePlus™ 0.2 mL 96 Well PCR Plates for Popular Thermocyclers