Learn More
Labcon PurePlus™ 0.2 mL 96 Well PCR Plates for Popular Thermocyclers
GREENER_CHOICE
With printed reference grid
Marque:  Labcon 3977-520-000-9
65.46 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21896" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16604152
  • 137.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 20-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plaque PCR
  • Plaques PCR plates à 96 puits pour la plupart des thermocycleurs
  • Avec grille de référence imprimée
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE
10 plaques/sachet, 10 sachets/boîte
Naturel
S’adapte aux thermocycleurs les plus appréciés
96
Non stérile
Biologie moléculaire
Autoclavables
PurePlus™
Oui
Résine de polypropylène de classe USP VI
0,2 mL
V
10 plaques/boîte