Learn More
Labcon Barrettes de tubes PCR à 8 puits de 0,2 ml PurePlus™
GREENER_CHOICE
Barrettes de tubes PCR avec 8 puits pour la plupart des thermocycleurs
184.00€ - 200.00€
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,2 ml
Quantité 120 barrettes/sachet
Gamme de produits PurePlus™
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
16634142
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Labcon
3925-550-000-9
Bouchon bombé (fixé individuellement)
197.00€
120 pièces
16644142
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Labcon
3926-550-000-9
Bouchon bombé
200.00€
125 pièces
16654142
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Labcon
3927-550-000-9
Bouchon fixé transparent
184.00€
120 pièces
Description
Description
  • Barrettes de tubes PCR
  • S’adapte à la plupart des thermocycleurs à 8 puits
  • Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine USP de classe VI en polypropylène
  • Utilisables au congélateur jusqu’à -80°C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
0,2 ml
PurePlus™
Résine de polypropylène de classe USP VI
Autoclavable
Tube PCR
Transparent
120 barrettes/sachet
Non stérile
8
Oui
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labcon Barrettes de tubes PCR à 8 puits de 0,2 ml PurePlus™