Learn More
Labcon Barrettes de tubes PCR à 8 puits de 0,2 ml PurePlus™
GREENER_CHOICE
Barrettes de tubes PCR avec 8 puits pour la plupart des thermocycleurs
Marque:  Labcon 3925-550-000-9
153.96 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24367" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16634142
  • 197.00€ / 120 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Barrettes de tubes PCR
  • S’adapte à la plupart des thermocycleurs à 8 puits
  • Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
  • Résine USP de classe VI en polypropylène
  • Utilisables au congélateur jusqu’à -80°C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
0,2 ml
Barrettes de tubes PCR avec 8 puits pour la plupart des thermocycleurs
Non stérile
Bouchon bombé (fixé individuellement)
Autoclavable
Tube PCR
Transparent
120 barrettes/sachet
PurePlus™
Résine de polypropylène de classe USP VI
8
Oui
Nom du produit
Labcon Barrettes de tubes PCR à 8 puits de 0,2 ml PurePlus™ > Bouchons bombés fixés individuellement