Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE à ailettes
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation en PTFE à ailettes sont efficaces dans de petits tubes à essai, à centrifuger et à échantillons coniques et à fond rond.
31.35€ - 44.80€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
Forme | Ailettes |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16225781
|
Fisherbrand™
001.2201 |
Tubes à essai ou à centrifuger de 9 à 10 mm de diamètre ; essai, centrifugeuse & tubes à échantillon | 8 mm | 11 mm |
33.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16235781
|
Fisherbrand™
001.2201.1 |
Test, tubes à centrifuger et à échantillons | 5,5 mm | 9 mm |
31.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16255781
|
Fisherbrand™
001.2203 |
Tubes à essai ou à centrifuger de 14 à 15 mm de diamètre ; essai, centrifugeuse & tubes à échantillon | 13 mm | 10 mm |
35.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16265781
|
Fisherbrand™
001.2204 |
Tubes à essai ou à centrifuger de 14 à 15 mm de diamètre ; essai, centrifugeuse & tubes à échantillon | 13 mm | 20 mm |
44.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16245781
|
Fisherbrand™
001.2202 |
Test, tubes à centrifuger et à échantillons | 10 mm | 16 mm |
42.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Pour une agitation efficace dans de petits tubes à essai, à centrifuger et à échantillons coniques et à fond rond
- Autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Ailettes |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE à ailettes