Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE à ailettes
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
5,5 mm
8 mm
10 mm
13 mm
À utiliser avec (équipement):
Test, tubes à centrifuger et à échantillons
Tubes à essai ou à centrifuger de 14 à 15 mm de diamètre ; essai, centrifugeuse & tubes à échantillon
Tubes à essai ou à centrifuger de 9 à 10 mm de diamètre ; essai, centrifugeuse & tubes à échantillon
Hauteur (métrique):
9 mm
10 mm
11 mm
16 mm
20 mm
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Test, tubes à centrifuger et à échantillons |
| Hauteur (métrique) | 16 mm |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Forme | Ailettes |