Learn More
BRAND™ Verres de montre en PTFE
Les verres de montre en PTFE sont parfaitement adaptés au recouvrement de béchers.
10.05€ - 42.50€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Type | Verre de montre |
À utiliser avec (équipement) | Bécher |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10303721
|
BRAND™
150900 |
20 mm |
10.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10425651
|
BRAND™
150904 |
40 mm |
10.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10252211
|
BRAND™
150907 |
65 mm |
16.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10303771
|
BRAND™
150910 |
75 mm |
17.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10088490
|
BRAND™
150920 |
125 mm |
40.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10587831
|
BRAND™
150922 |
150 mm |
42.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En PTFE
- Idéal pour couvrir les béchers en PTFE
- Excellente résistance chimique
Spécification
PTFE | |
Verre de montre | |
Bécher |