Learn More
BRAND™ Verres de montre en PTFE
Les verres de montre en PTFE sont parfaitement adaptés au recouvrement de béchers.
Marque: BRAND™ 150920
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Description
- En PTFE
- Idéal pour couvrir les béchers en PTFE
- Excellente résistance chimique
Spécification
PTFE | |
Verre de montre | |
Bécher | |
125 mm |