Learn More
Cowie Technology™ Tubulure en PTFE
La tubulure en PTFE Cowie Technology™ est conçue pour une utilisation avec des connecteurs et vannes à baïonnette en PTFE.
13.85€ - 19.90€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PTFE |
Longueur totale (métrique) | 1 m |
Épaisseur (métrique) | 1 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10722223
|
Cowie Technology™
016.1706 |
4 mm |
13.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10068281
|
Cowie Technology™
016.1708 |
6 mm |
16.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10078281
|
Cowie Technology™
016.1712 |
10 mm |
17.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10742413
|
Cowie Technology™
016.1714 |
12 mm |
19.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chimiquement inerte
- Non contaminante
- Utilisable jusqu’à 280°C
- Fabriquée à partir de matériaux en PTFE vierge avec les homologations FDA et USP classe VI.
Spécification
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
PTFE | |
1 mm | |
-200°C | |
Blanc | |
280°C |
Autoclavables | |
1 m | |
Vannes et connecteurs à baïonnette en PTFE | |
1/boîte | |
Flexible |