Learn More
Cowie Technology™ Tubulure en PTFE
La tubulure en PTFE Cowie Technology™ est conçue pour une utilisation avec des connecteurs et vannes à baïonnette en PTFE.
Marque:  Cowie Technology™ 016.1714
Code produit. 10742413
  • 21.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Chimiquement inerte
  • Non contaminant
  • Utilisables jusqu’à 280°C
  • Fabriquées à partir de matériaux en PTFE vierge avec les homologations FDA et USP classe VI
Spécification
Spécification
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
12 mm
14 mm
1 mm
-200°C
blanc
280°C
Autoclavable
PTFE
1 m
Vannes et connecteurs à baïonnette en PTFE
1 unité
Flexible