Learn More
Cowie Technology™ Connecteur droit en PTFE
Convient à tout tube rigide ou semi-rigide. Le connecteur droit en PTFE Cowie Technology™ se verrouille rapidement avec un couplage de type baïonnette.
9.30€ - 11.35€
Spécification
Type de produit | Connecteur droit en PTFE |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | PTFE |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -200°C |
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10630273
|
Cowie Technology™
016.903.7.2 |
44 mm | 14 mm | 14 mm | 6,8 mm |
10.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10038201
|
Cowie Technology™
016.905.2 |
54 mm | 16 mm | 16 mm | 11 mm |
11.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10620273
|
Cowie Technology™
016.902.5.2 |
44 mm | 14 mm | 14 mm | 4,5 mm |
9.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10170522
|
Cowie Technology™
016.904.9.2 |
52 mm | 16 mm | 15,5 mm | 9 mm |
9.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Raccord à baïonnette
- Pour une utilisation avec des tubulures rigides et semi-rigides comme celles en verre, FEP ou PTFE
Spécification
Connecteur droit en PTFE | |
Autoclavable | |
-200°C | |
blanc |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
PTFE | |
1 unité | |
280°C |