Learn More
Cowie Technology™ Connecteur droit en PTFE
Convient à tout tube rigide ou semi-rigide. Le connecteur droit en PTFE Cowie Technology™ se verrouille rapidement avec un couplage de type baïonnette.
Marque: Cowie Technology™ 016.904.9.2
Description
- Raccord à baïonnette
- Pour une utilisation avec des tubulures rigides et semi-rigides comme celles en verre, FEP ou PTFE
Spécification
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Autoclavable | |
PTFE | |
-200°C | |
16 mm | |
blanc |
Connecteur droit en PTFE | |
9 mm | |
52 mm | |
1 unité | |
15,5 mm | |
280°C |