Learn More
Thermo Scientific™ Disques en PTFE et silicone
Alliez l’inertie d’un revêtement en PTFE à la capacité de réinsertion du silicone avec les disques en PTFE / silicone Thermo Scientific™.
82.69€ - 186.00€
Spécification
Matériau | PTFE, Silicone |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Quantité | 72/boîte |
Épaisseur (métrique) | 10 mil |
Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11591004
|
Thermo Scientific™
TS-12708 |
8 mm |
82.69€
72 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11501014
|
Thermo Scientific™
TS-12712 |
12 mm |
101.87€
72 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11587330
|
Thermo Scientific™
TS-12713 |
13 mm |
116.24€
72 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11597330
|
Thermo Scientific™
TS-12716 |
16 mm |
150.99€
72 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11531014
|
Thermo Scientific™
TS-12718 |
18 mm |
153.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11527340
|
Thermo Scientific™
TS-12722 |
22 mm |
186.00€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Assurez-vous de l’étanchéité et de l’inertie des joints grâce aux disques autoclavables en PTFE / silicone Thermo Scientific™. Ils sont spécialement conçus pour combiner l’étanchéité du silicone avec l’inertie du PTFE. Ces disques se rescellent immédiatement après la perforation, et le revêtement PTFE est structurellement collé afin qu’aucun ciment ne filtre ou n’étuve de votre échantillon après la pénétration de l’aiguille. De nombreuses tailles sont disponibles pour s’adapter aux flacons de petite réaction Thermo Scientific™ Reacti-Vial™, aux flacons à septum avec bouchon à vis Thermo Scientific™ et aux flacons de stockage d’échantillons Thermo Scientific™ Hypo-ViaI™.
Informations supplémentaires sur le produitChaque disque se compresse pour maintenir un septum étanche forçant le revêtement en PTFE à s’adapter sur la surface de scellage.
Les aiguilles de seringue et CC standard pénètrent aisément dans l’ensemble du disque.
La couche de PTFE fait 10 mils d’épaisseur pour assurer la protection
Spécification
PTFE, Silicone | |
72/boîte | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
Autoclavable | |
10 mil | |
Disque |