Learn More
Thermo Scientific™ Disques en PTFE et silicone
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Assurez-vous de l’étanchéité et de l’inertie des joints grâce aux disques autoclavables en PTFE / silicone Thermo Scientific™. Ils sont spécialement conçus pour combiner l’étanchéité du silicone avec l’inertie du PTFE. Ces disques se rescellent immédiatement après la perforation, et le revêtement PTFE est structurellement collé afin qu’aucun ciment ne filtre ou n’étuve de votre échantillon après la pénétration de l’aiguille. De nombreuses tailles sont disponibles pour s’adapter aux flacons de petite réaction Thermo Scientific™ Reacti-Vial™, aux flacons à septum avec bouchon à vis Thermo Scientific™ et aux flacons de stockage d’échantillons Thermo Scientific™ Hypo-ViaI™.
Chaque disque se compresse pour maintenir un septum étanche forçant le revêtement en PTFE à s’adapter sur la surface de scellage.
Les aiguilles de seringue et CC standard pénètrent aisément dans l’ensemble du disque.
La couche de PTFE fait 10 mils d’épaisseur pour assurer la protection
Spécification
Spécification
| Description | Diamètre : 22 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 22 mm |
| Matériau | PTFE, Silicone |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Quantité | 72/boîte |
| Épaisseur (métrique) | 10 mil |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
| Type | Disque |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à bouchon à vis et septum de 25 et 40 ml, flacons à bouchon à vis de 240 ml (8 oz), flacons de réaction Reacti-Vial de 10 ml |