Learn More
Glindemann™ Anneaux d’étanchéité en PTFE pour joints coniques (verrerie de laboratoire)
Pour l’étanchéité sans graisse des joints et bouchons rodés, très serrés et très propres. L’alternative à la bague rodée, au manchon avec bague d’adhérence et au bouchon, en PTFE.
Marque:  Glindemann™ K12
Encompass_Preferred
Code produit. 10228460
  • 29.47€ / 50 pièces
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Taux de fuite d’air < 10-8 à 10-6 mbar.l/s (vide élevé, surpression).
  • Taux de fuite de solvant dans les récipients < 0,1 à 0,03 mg/j.
  • Résiste à des températures comprises entre -200 et +300°C.
  • L’anneau élastique (de 0,07 mm d’épaisseur) adhère au joint rodé sans rainure, est réutilisable et s’adapte aux pinces pour joints rodés.
  • Autres tailles sur demande.
Spécification
Spécification
PTFE
NS 12
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Glindemann™ Anneaux d’étanchéité en PTFE pour joints coniques (verrerie de laboratoire)