Learn More
Buerkle™ Pelle en PTFE
Toutes les pièces entrant en contact avec le milieu d’échantillonnage sont en PTFE blanc pur. Complètement inerte contre toutes les substances (à l’exception du fluorure élémentaire). La tige est stabilisée avec un noyau en acier complètement encapsulé en PTFE. La tige de 60 cm de long peut être étendue à 120 cm en ajoutant un autre composant. La pelle en PTFE de 10 ml est dotée d’une tige robuste d’une longueur de 155 mm.
105.00€ - 404.00€
Spécification
Type de produit | Cuillère de dosage |
---|---|
Matériau | PTFE |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Blanc pur |
Longueur (métrique) de la poignée | 600 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11921581
|
Buerkle™
5389-0010 |
10 mL |
105.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10503252
|
Buerkle™
5389-0100 |
100 mL |
231.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10403522
|
Buerkle™
5389-0250 |
250 mL |
262.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10044067
|
Buerkle™
5389-0500 |
500 ml |
317.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10683523
|
Buerkle™
5389-1000 |
1000 mL |
404.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pièces à contact moyen : PTFE blanc pur
- Complètement inerte contre toutes les substances (à l’exception du fluorure élémentaire)
- La tige est stabilisée avec un noyau en acier entièrement encapsulé en PTFE
- La tige de 60 cm de long peut être déployée à 120 cm en ajoutant un autre composant
- La pelle en PTFE de 10 ml est dotée d’une tige forte d’une longueur de 155 mm
Spécification
Cuillère de dosage | |
Autoclavable | |
600 mm |
PTFE | |
Blanc pur |