Learn More
Buerkle™ Pelle en PTFE
Toutes les pièces entrant en contact avec le milieu d’échantillonnage sont en PTFE blanc pur. Complètement inerte contre toutes les substances (à l’exception du fluorure élémentaire). La tige est stabilisée avec un noyau en acier complètement encapsulé en PTFE. La tige de 60 cm de long peut être étendue à 120 cm en ajoutant un autre composant. La pelle en PTFE de 10 ml est dotée d’une tige robuste d’une longueur de 155 mm.
Marque: Buerkle™ 5389-0500
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.69550kg
Description
- Pièces à contact moyen : PTFE blanc pur
- Complètement inerte contre toutes les substances (à l’exception du fluorure élémentaire)
- La tige est stabilisée avec un noyau en acier entièrement encapsulé en PTFE
- La tige de 60 cm de long peut être déployée à 120 cm en ajoutant un autre composant
- La pelle en PTFE de 10 ml est dotée d’une tige forte d’une longueur de 155 mm
Spécification
Cuillère de dosage | |
Autoclavable | |
Blanc pur | |
600 mm |
PTFE | |
500 ml | |
125 mm |