Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Micro barreau d’agitation magnétique en PTFE avec boîte de stockage
Ces aimants Alnico encapsulés dans du PTFE Teflon™ et très utilisés sont immédiatement disponibles
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F37186-0000
Description
- Revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI – compatibilité chimique supérieure
- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2015, tel qu’indiqué dans la certification SGS
- Autoclavable
Informations sur la commande
Dimensions L x l
Spécification
Autoclavables | |
Rouge, bleu, jaune | |
3 x 3 mm | |
PTFE | |
12/sachet, 6 sachets/boîte |
ISO 9001:2015 | |
Assortiment de 12 barreaux ; 1 de chaque couleur (bleu, rouge et jaune) : 8 x 1.5 mm, 5 x 2 mm, 7 x 2 mm, 10 x 3 mm | |
Boîte de stockage | |
Aimant Alnico | |
Micro barreau d’agitation magnétique |