Learn More
Thermo Scientific™ Support réglable en hauteur pour Herasafe™ 2030i
Pour une utilisation avec des enceintes de sécurité biologique Herasafe 2030i
Marque:  Thermo Scientific™ 50155689
969.87 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15993110
  • 1286.40€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Support réglable en hauteur par incréments de 50 mm (plage de hauteur 680-880 mm), gris graphite
  • Pas de réglage de 50 mm
  • Gris graphite
  • Hauteur - 680-880 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Socle réglable (hauteur de 680 - 880 mm), 1,2 m, gris graphite
26,7 in à 34,6 in
1300 mm
800 mm
Socle à hauteur réglable
de 680 à 880 mm
Enceinte de sécurité biologique Herasafe 2030i de 1,2 m
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Thermo Scientific™ Support réglable en hauteur pour Herasafe™ 2030i >