Learn More
Clips d’assemblage en PTFE Quickfit™ avec joints coniques
Très résistants aux attaques chimiques
46.25€ - 65.00€
Spécification
Type | Clip d’assemblage |
---|---|
Matériau | PTFE |
Comprend | Ressort en acier encapsulé |
À utiliser avec (équipement) | Joints coniques |
Résistance thermique (métrique) | 250°C |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12099062
|
Quickfit
GC34 |
34/35 |
61.45€
5 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12089052
|
Quickfit
GC10 |
10/19 |
46.25€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12009062
|
Quickfit
GC12 |
12/21 |
48.35€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12019072
|
Quickfit
GC40 |
40/38 |
62.30€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12039072
|
Quickfit
GC45 |
45/40 |
63.50€
5 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12069062
|
Quickfit
GC24 |
24/29 |
58.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12049062
|
Quickfit
GC19 |
19/26 |
65.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Très résistants aux attaques chimiques
- Utilisés pour maintenir la verrerie comportant des joints coniques Quickfit™
- En PTFE avec ressort en acier encapsulé pour une prise ferme
- Les clips sont numérotés avec la taille du joint pour une identification facile
- Utilisation possible à des températures allant jusqu’à 250°C
Spécification
Clip d’assemblage | |
Ressort en acier encapsulé | |
250°C |
PTFE | |
Joints coniques |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Clips d’assemblage en PTFE Quickfit™ avec joints coniques