Learn More
Clips d’assemblage en PTFE Quickfit™ avec joints coniques
Click to view available options
Dimensions:
10/19
12/21
19/26
24/29
34/35
40/38
45/40
Conditionnement:
5 pièces
Description
Très résistants aux attaques chimiques
- Utilisés pour maintenir la verrerie comportant des joints coniques Quickfit™
- En PTFE avec ressort en acier encapsulé pour une prise ferme
- Les clips sont numérotés avec la taille du joint pour une identification facile
- Utilisation possible à des températures allant jusqu’à 250°C
Spécification
Spécification
| Type | Clip d’assemblage |
| Matériau | PTFE |
| Comprend | Ressort en acier encapsulé |
| À utiliser avec (équipement) | Joints coniques |
| Dimensions | 34/35 |
| Résistance thermique (métrique) | 250°C |