Learn More
KARTELL Tuyau en PTFE
The PTFE Hose is resistant to acids, bases and solvents, making it an ideal laboratory hose.
Marque: KARTELL 0390600
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellent resistance to acids, bases and solvents.
- Temperature up to +260°C.
- Autoclavable.
- SH. D 55/65
- MATERIAL: PTFE
Spécification
Autoclavable | |
9 mm | |
0,43 in | |
16.4 ft. | |
Acids, Bases, Solvents | |
Bleu | |
260°C |
0,35 in | |
PTFE | |
11 mm | |
5 m | |
Stérile | |
500°F | |
Laboratory Hose |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
KARTELL Tuyau en PTFE > Diameter: 9 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu