Learn More
Kartell™ Revêtement pour cônes en verre
Fabrication en PTFE pour une résistance aux températures élevées et aux produits chimiques Le revêtement Kartell™ pour les cônes en verre est spécialement conçu pour empêcher les joints en verre usinés de se coincer.
Marque:  Kartell™ 0104300
Code produit. 15845497
  • 42.95€ / 10 pièces
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçus pour empêcher les joints en verre usinés de se coincer
  • Conformes à la norme DIN 12242
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
DIN 12242
45 mm
Empêche les joints en verre de se coincer
Taille du cône : 45/40
PTFE
Joint en verre
10/boîte