Learn More
Kartell™ Revêtement pour cônes en verre
Fabrication en PTFE pour une résistance aux températures élevées et aux produits chimiques Le revêtement Kartell™ pour les cônes en verre est spécialement conçu pour empêcher les joints en verre usinés de se coincer.
31.80€ - 52.50€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN 12242 |
---|---|
Matériau | PTFE |
À utiliser avec | Joint en verre |
À utiliser avec (application) | Empêche les joints en verre de se coincer |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10554851
|
Kartell™
0103800 |
Taille du cône : 14/23 |
32.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10234851
|
Kartell™
0103900 |
Taille du cône 19/26 |
31.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10717741
|
Kartell™
0104100 |
Taille du cône : 29/32 |
40.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10707741
|
Kartell™
0104000 |
Taille du cône : 24/29 |
52.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15845497
|
Kartell™
0104300 |
Taille du cône : 45/40 |
42.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conçus pour empêcher les joints en verre usinés de se coincer
- Conformes à la norme DIN 12242
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
DIN 12242 | |
Joint en verre | |
10/boîte |
PTFE | |
Empêche les joints en verre de se coincer |