Learn More
Kartell™ Revêtement pour cônes en verre
Fabrication en PTFE pour une résistance aux températures élevées et aux produits chimiques Le revêtement Kartell™ pour les cônes en verre est spécialement conçu pour empêcher les joints en verre usinés de se coincer.
Marque:  Kartell™ 0103900
Code produit. 10234851
  • 31.80€ / 10 pièces
Expédition estimée: 27-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçus pour empêcher les joints en verre usinés de se coincer
  • Conformes à la norme DIN 12242
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
DIN 12242
PTFE
Joint en verre
10/boîte
Revêtement de manchon avec joint rodé
16 mm
Empêche les joints en verre de se coincer
Taille du cône 19/26