Learn More
Fisherbrand™ Entonnoir en PTFE
L’entonnoir en PTFE, chimiquement résistant et inerte, dispose d’une surface interne extrêmement lisse et non collante.
27.86€ - 198.00€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Angle | 60° |
Autoclavable | Oui |
Description | Entonnoirs en PTFE |
À utiliser avec (application) | Ajout de liquides dans des récipients |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la tige | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la tige | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10232242
|
Fisherbrand™
|
8mm | 50 mm | 30 mm |
27.86€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10189951
|
Fisherbrand™
|
12mm | 110 mm | 70 mm |
80.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10140002
|
Fisherbrand™
|
14 mm | 170 mm | 100 mm |
111.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10620463
|
Fisherbrand™
|
16mm | 220 mm | 150 mm |
198.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10314032
|
Fisherbrand™
|
10mm | 85 mm | 50 mm |
36.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Chimiquement inerte avec surface interne extrêmement lisse en non collante.- Construction en paroi épaisse
- Jusqu’à 280°C
- Moulage isostatique en PTFE pur
Spécification
PTFE | |
Oui | |
Ajout de liquides dans des récipients |
60° | |
Entonnoirs en PTFE |