Learn More
Fisherbrand™ Entonnoir en PTFE
Code produit. 10314032 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
100 mm
150 mm
30 mm
50 mm
70 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
10mm
12mm
14 mm
16mm
8mm
Hauteur (métrique):
110 mm
170 mm
220 mm
50 mm
85 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10314032
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’entonnoir en PTFE, chimiquement résistant et inerte, dispose d’une surface interne extrêmement lisse et non collante.
Chimiquement inerte avec surface interne extrêmement lisse en non collante.
  • Construction en paroi épaisse
  • Jusqu’à 280°C
  • Moulage isostatique en PTFE pur
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 50 mm
Diamètre (métrique) de la tige 10mm
Matériau PTFE
Hauteur (métrique) 85 mm
Angle 60°
Autoclavable Autoclavables
Description Entonnoirs en PTFE
À utiliser avec (application) Ajout de liquides dans des récipients
Longueur (métrique) du tube 52 mm