Learn More
Cowie Technology™ Capsule d’évaporation à forme plate en PTFE avec bec verseur
Avec bec verseur pour faciliter le versement. La capsule d’évaporation plate avec bec verseur en PTFE est disponible en plusieurs formats.
16.70€ - 101.00€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Matériau | PTFE |
Forme | Rond |
Type | Capsule d’évaporation |
Comprend | Bec verseur |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10582392
|
Cowie Technology™
006.1050.1 |
50 ml | 82 mm | 15 mm |
22.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10383592
|
Cowie Technology™
006.1025.1 |
25 ml | 65 mm | 12 mm |
16.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10222142
|
Cowie Technology™
006.1100.1 |
100 ml | 102 mm | 20 mm |
33.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10110432
|
Cowie Technology™
006.1180.1 |
180 ml | 130 mm | 22 mm |
36.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10028191
|
Cowie Technology™
006.1350.1 |
350 ml | 132 mm | 36 mm |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Moulage isostatique en PTFE pur
- Résistante aux produits chimiques et inerte
- Finition interne très lisse
- Utilisable à 280°C
- Bec verseur moulé facilitant le versement
Spécification
Plat | |
Rond | |
Bec verseur | |
–200°C à +280°C |
PTFE | |
Capsule d’évaporation | |
Lisse |