Learn More
Cowie Technology™ Capsule d’évaporation à forme plate en PTFE avec bec verseur
Avec bec verseur pour faciliter le versement. La capsule d’évaporation plate avec bec verseur en PTFE est disponible en plusieurs formats.
Marque:  Cowie Technology™ 006.1100.1
Code produit. 10222142
  • 33.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Moulage isostatique en PTFE pur
  • Résistante aux produits chimiques et inerte
  • Finition interne très lisse
  • Utilisable à 280°C
  • Bec verseur moulé facilitant le versement
Spécification
Spécification
3,33 fl oz
100 ml
Rond
Bec verseur
–200°C à +280°C
102 mm
Plat
PTFE
Capsule d’évaporation
Lisse
20 mm