Learn More
Cowie Technology™ Capsule d’évaporation à forme plate en PTFE
Inerte et résistante aux produits chimiques. La capsule d’évaporation plate en PTFE est disponible en plusieurs formats.
16.10€ - 81.01€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Matériau | PTFE |
Forme | Rond |
Type | Capsule d’évaporation |
Finition intérieure | Lisse |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10572202
|
Cowie Technology™
006.1025 |
25 ml | 42 mm | 25 mm |
16.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10572392
|
Cowie Technology™
006.1050 |
50 ml | 60 mm | 20 mm |
20.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10088171
|
Cowie Technology™
006.1100 |
100 ml | 80 mm | 28 mm |
39.06€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10098171
|
Cowie Technology™
006.1180 |
180 ml | 78 mm | 46 mm |
32.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10552972
|
Cowie Technology™
006.1350 |
350 ml | 100 mm | 55 mm |
81.01€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Moulage isostatique en PTFE pur
- Résistante aux produits chimiques et inerte
- Finition interne très lisse
- Utilisable à 280°C
Spécification
Plat | |
Rond | |
Lisse |
PTFE | |
Capsule d’évaporation | |
–200 à +280°C |