Learn More
Cowie Technology™ Capsule d’évaporation à forme plate en PTFE
Inerte et résistante aux produits chimiques. La capsule d’évaporation plate en PTFE est disponible en plusieurs formats.
Marque: Cowie Technology™ 006.1180
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Description
- Moulage isostatique en PTFE pur
- Résistante aux produits chimiques et inerte
- Finition interne très lisse
- Utilisable à 280°C
Spécification
6 fl oz. | |
180 ml | |
Rond | |
Lisse | |
46 mm |
Plat | |
PTFE | |
Capsule d’évaporation | |
-200°C à +280°C | |
78 mm |