Learn More
Fisherbrand™ Membranes de filtration en PTFE
La membrane en PTFE Fisherbrand™ est un filtre hydrophobe en polytétra-fluoréthylène laminé avec une couche en PP.
62.75€ - 208.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | PTFE |
À utiliser avec (application) | Stérilisation de la filtration d’échantillons de gaz, clarification et filtration de solvants purs, échantillonnages d’aérosols, filtration d’acides forts et de solutions chimiques agressives, applications de ventilation (conditionnement d’air à l’hôpital, fermentation de cuves en microélectronique) |
Hydrophobicité | Hydrophobe |
Quantité | Lot de 100 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16292762
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0,2 μm |
82.75€
200 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11785275
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 0,2 μm |
208.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11705285
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 0,45 μm |
199.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11725285
|
Fisherbrand™
|
47 mm | 5 μm |
133.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11715285
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 5 μm |
62.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Filtre hydrophobe en polytétra-fluoréthylène laminé avec une couche en PP
- Résistantes aux produits chimiques (pH 1 à 14), également utilisées pour les solvants et les acides
- Grâce à leurs caractéristiques hydrophobes, elles doivent être préhumidifiées avec de l’éthanol ou du méthanol avant la filtration de solutions aqueuses
Spécification
Blanc | |
Stérilisation de la filtration d’échantillons de gaz, clarification et filtration de solvants purs, échantillonnages d’aérosols, filtration d’acides forts et de solutions chimiques agressives, applications de ventilation (conditionnement d’air à l’hôpital, fermentation de cuves en microélectronique) | |
Lot de 100 | |
Disque uni |
PTFE | |
Hydrophobe | |
0,16 mm | |
Oui |