Learn More
Fisherbrand™ Membranes de filtration en PTFE
La membrane en PTFE Fisherbrand™ est un filtre hydrophobe en polytétra-fluoréthylène laminé avec une couche en PP.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11725285
  • 133.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 30-09-2024
Description
  • Filtre hydrophobe en polytétra-fluoréthylène laminé avec une couche en PP
  • Résistantes aux produits chimiques (pH 1 à 14), également utilisées pour les solvants et les acides
  • Grâce à leurs caractéristiques hydrophobes, elles doivent être préhumidifiées avec de l’éthanol ou du méthanol avant la filtration de solutions aqueuses
Spécification
Spécification
Blanc
5 μm
Stérilisation de la filtration d’échantillons de gaz, clarification et filtration de solvants purs, échantillonnages d’aérosols, filtration d’acides forts et de solutions chimiques agressives, applications de ventilation (conditionnement d’air à l’hôpital, fermentation de cuves en microélectronique)
Lot de 100
Disque uni
47 mm
PTFE
Non stérile
Hydrophobe
0,16 mm