Learn More
Fisherbrand™ Creusets en PTFE
Garanti inerte et sans fissure. Les creusets en PTFE Fisherbrand™ peuvent être utilisés jusqu’à 280°C.
12.30€ - 41.85€
Spécification
Matériau PTFE
Product Type Conteneurs
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
16235941
Afficher les documents
Fisherbrand™
009.005
5 ml
41.85€
5 pièces
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10416212
Afficher les documents
Fisherbrand™
009.025
25mL
12.30€
1 pièce
Expédition estimée: 17-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10119811
Afficher les documents
Fisherbrand™
009.075
75mL
19.95€
1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
Description
  • Moulée de manière isostatique dans du PTFE pur
  • Construction à paroi robuste
Spécification
Spécification
PTFE
Conteneurs
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Creusets en PTFE