Learn More
Fisherbrand™ Creusets en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
25mL
75mL
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau | PTFE |
| Largeur (métrique) | 27mm |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Diamètre (métrique) externe | 27mm |
| Hauteur (métrique) | 16mm |
| Product Type | Conteneurs |