Description
- Réglable à la main
- Pour s’adapter aux joints en verre standard
- Chimiquement inerte et non affecté par les produits chimiques de laboratoire
- Résistance à une température jusqu’à 250°C (480°F)
Spécification
Conique | |
Pince à rodage PTFE | |
Joints en verre standard, taille 40 |
2/paquet | |
Ressort en acier encapsulé en PTFE | |
Blanc |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pinces à rodage conique >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu