Learn More
Rogo Sampaic™ Scalpel en acier inox
Marque:  Rogo Sampaic™ FMB025
Code produit. 11718551
  • 39.51€ / 10 pièces
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Scalpel inox à lame fixe
• Lame fixe 40 ou 50mm
• Manche longueur 100mm
• Scalpel
Informations sur la commande
LongueurLameMétrique
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
Scalpel
Nom du produit
Rogo Sampaic™ Scalpel en acier inox > Longueur de la lame : 50 mm