Learn More
Gibco™ PSC Cardiomyocyte Maintenance Medium
Milieu de maintien des CSP de cardiomyocytes
Marque: Gibco™ A2920801
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le milieu de maintenance des cardiomyocytes Gibco™ est un milieu sans sérum et sans xéno-contaminants capable de maintenir les cardiomyocytes qui ont été différenciés à l’aide du kit de différenciation des CSP de cardiomyocytes (n° de catalogue A2921201). Ce milieu est inclus dans le kit et vendu séparément pour les chercheurs souhaitant maintenir des cardiomyocytes différenciés en culture pendant de longues périodes.
Spécification
Cardiomyocytes | |
Milieu de maintenance | |
500 mL |
Culture de cellules de mammifères | |
Sans sérum | |
Température ambiante |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Prod. Info: PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit
Version: MAN001450 Rev1.0 (11Sept2015)
Taille: 419.6 kB
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ PSC Cardiomyocyte Maintenance Medium > 500 ml