Learn More
Cytiva Protéine Prep pour systèmes de chromatographie ÄKTA™
Le filtre à seringue Protein Prep contenant la membrane en cellulose régénérée est le choix optimal pour la filtration avant la chromatographie avec les systèmes ÄKTA™.
470.00€ - 518.00€
Spécification
Conditionnement 150 unités
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Porosité Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Porosité Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15851838
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
10463043
0,2 μm 30 mm
518.00€
150 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15861838
Afficher les documents
Cytiva
10463103
0,2 μm 13 mm
470.00€
150 pièces
Expédition estimée: 25-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15871838
Afficher les documents
Cytiva
10463113
0,45 μm 13 mm
470.00€
150 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15841838
Afficher les documents
Cytiva
10463033
0,45 μm 30 mm
518.00€
150 pièces
En stock
Description
  • Convient à de nombreuses applications dans les laboratoires d'analyse pharmaceutique, environnementale, biotechnologique, agroalimentaire et agricole
  • Thermoscellées sans utiliser de colles ou d’enduits
  • Conçu pour une préparation optimale des échantillons de protéines avant la chromatographie
  • La purification des protéines à haut rendement et l'analyse précise des protéines dépendent toutes deux d'un échantillon de qualité introduit dans la colonne de chromatographie. Le filtre à seringue Protein Prep a été conçu spécifiquement pour optimiser ces résultats
  • La filtration des échantillons avant les cycles a démontré qu'ils réduisent les particules dégradant les colonnes
  • La membrane hydrophile en cellulose régénérée présente une faible liaison protéique pour la conservation des échantillons
  • Certification lot à lot pour avoir de faibles niveaux de matières extractibles qui pourraient autrement interférer avec le travail
  • Spécification
    Spécification
    150 unités
    Documents
    Product Certifications
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Cytiva Protéine Prep pour systèmes de chromatographie ÄKTA™