Learn More
Cytiva Protéine Prep pour systèmes de chromatographie ÄKTA™
Le filtre à seringue Protein Prep contenant la membrane en cellulose régénérée est le choix optimal pour la filtration avant la chromatographie avec les systèmes ÄKTA™.
Marque:  Cytiva 10463113
Code produit. 15871838
  • 470.00€ / 150 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Convient à de nombreuses applications dans les laboratoires d'analyse pharmaceutique, environnementale, biotechnologique, agroalimentaire et agricole
  • Thermoscellées sans utiliser de colles ou d’enduits
  • Conçu pour une préparation optimale des échantillons de protéines avant la chromatographie
  • La purification des protéines à haut rendement et l'analyse précise des protéines dépendent toutes deux d'un échantillon de qualité introduit dans la colonne de chromatographie. Le filtre à seringue Protein Prep a été conçu spécifiquement pour optimiser ces résultats
  • La filtration des échantillons avant les cycles a démontré qu'ils réduisent les particules dégradant les colonnes
  • La membrane hydrophile en cellulose régénérée présente une faible liaison protéique pour la conservation des échantillons
  • Certification lot à lot pour avoir de faibles niveaux de matières extractibles qui pourraient autrement interférer avec le travail
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    0,45 μm
    150 unités
    13 mm
    Documents
    One moment while we fetch your results.
    Nom du produit
    Cytiva Protéine Prep pour systèmes de chromatographie ÄKTA™ > Diamètre (métrique) : 13 mm, taille de pore : 0,45 μm