Learn More
Cytiva Marqueurs de poids moléculaire de protéine et peptide
Exécutez ces marqueurs pour déterminer avec précision le poids moléculaire des échantillons de protéines non caractérisés. Les marqueurs de poids moléculaire des protéines et des peptides Cytiva fonctionnent en comparant les inconnues avec des étalons soigneusement sélectionnés.
Marque: Cytiva 17-0445-01
345.57 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24372" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Obtenez des bandes claires et nettes pour une mesure facile des distances de migration
- Les bandes peuvent être visualisées à l’aide d’une coloration à l’argent ou au bleu de Coomassie™
Spécification
Kit de marqueurs de poids moléculaire élevé (HMW) natif | |
Marqueurs de poids moléculaire de protéine et peptide | |
Pour déterminations MW par électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE) dans des gels homogènes ou de gradient. | |
669 000 Mr | |
Les flacons non ouverts doivent être stockés à 4deg;C |
Blanc | |
Solide | |
Thyroglobuline : 76 mu;g, 669000 (M), thyroïde porcine (source), ferritine : 50 mu;g, 440000 (M), rate équine (source), catalase : 36 mu;g, 232000 (M), foie bovin (source), lactate déshydrogénase | |
10 flacons |
Sécurité et traitement
Mention de danger
Informations supplémentaires
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.