Learn More
Cytiva Marqueurs de poids moléculaire de protéine et peptide
Code produit. p-3667607 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Type de produit:
Marqueurs de poids moléculaire de protéine et peptide
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10606515
Marque: Cytiva 17044601
Edge
Exécutez ces marqueurs pour déterminer avec précision le poids moléculaire des échantillons de protéines non caractérisés. Les marqueurs de poids moléculaire des protéines et des peptides Cytiva Life Sciences™ fonctionnent en comparant les inconnues avec des étalons soigneusement sélectionnés.
  • Obtenez des bandes claires et nettes pour une mesure facile des distances de migration
  • Les bandes peuvent être visualisées à l’aide d’une coloration à l’argent ou au bleu de Coomassie™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de marqueurs LMW-SDS
Couleur Blanc
Type de produit Marqueurs de poids moléculaire de protéine et peptide
Forme Solide
À utiliser avec (application) Pour déterminations MW par électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE) dans des gels homogènes ou de gradient.
Contenus des kits Phosphorylase b : 67 mu;g, 97000 (Mr), muscle de lapin (source), albumine : 83 mu;g, 66000 (Mr), sérum bovin (source), ovalbumine : 147 mu;g, 45000 (Mr), blanc d’œuf de poule (source), anhydrase carbonique
Poids moléculaire 14 000 Mr
Quantité 10 flacons
Conditions de stockage Les flacons non ouverts doivent être stockés à 4deg;C