Learn More
Cytiva Marqueurs de poids moléculaire de protéine et peptide
Exécutez ces marqueurs pour déterminer avec précision le poids moléculaire des échantillons de protéines non caractérisés. Les marqueurs de poids moléculaire des protéines et des peptides Cytiva fonctionnent en comparant les inconnues avec des étalons soigneusement sélectionnés.
Marque:  Cytiva 17-0615-01
Code produit. 10136284
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Obtenez des bandes claires et nettes pour une mesure facile des distances de migration
  • Les bandes peuvent être visualisées à l’aide d’une coloration à l’argent ou au bleu de Coomassie™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de marqueurs HMW-SDS
Marqueurs de poids moléculaire de protéine et peptide
Conçu pour une utilisation dans le cadre de l’électrophorèse SDS
220 000 Mr
Les flacons non ouverts doivent être stockés à 4deg;C
Bleu
Solide
Myosine : 25 mu;g, 220000 (Mr), muscle de lapin (source), a-2-macroglobuline : 100 mu;g, 170000 (Mr), plasma bovin (source), b-galactosidase : 16 mu;g, 116000 (Mr), E. coli (source), transferrine
10 flacons