Learn More
Labconco™ Armoires de stockage de solvants Protector™
Stockez en toute sécurité et ventilez les solvants et autres liquides inflammables avec l’armoire de stockage de solvants Protector™.
3185.00€ - 4610.00€
Spécification
Matériau | Acier |
---|---|
À utiliser avec (application) | Stockage des produits inflammables |
Code produit | Marque | Type de produit | Largeur (impériale) extérieure | Modèle de porte | Nbre de portes | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Largeur (impériale) extérieure | Modèle de porte | Nbre de portes | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15932481
|
Labconco™
9902000 |
Armoire de stockage des solvants | 48 in | Fermeture manuelle, Double | 2 |
3595.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13191154
|
Labconco™
9903100 |
Armoire de stockage des solvants | 36 in | Fermeture automatique, Double | 2 |
4610.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17671037
|
Labconco™
9902400 |
Armoire de stockage des solvants | 24 in | Fermeture manuelle, Charnière gauche, Simple | 1 |
3185.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Stockez en toute sécurité et ventilez les solvants et autres liquides inflammables avec l’armoire de stockage de solvants Protector™.
- Les portes à clé sont à fermeture manuelle ou à fermeture automatique/à verrouillage automatique avec mécanisme de séquençage
- La ou les portes à fermeture automatique se ferment automatiquement en cas d’incendie lorsque la température atteint 74°C (165°F)
- Étagère intérieure en acier revêtu de poudre avec cinq réglages de hauteur
Spécification
Acier | |
Stockage des produits inflammables |