missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Armoires de stockage de solvants Protector™
Stockez en toute sécurité et ventilez les solvants et autres liquides inflammables avec l’armoire de stockage de solvants Protector™.
Marque: Labconco™ 9902400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Stockez en toute sécurité et ventilez les solvants et autres liquides inflammables avec l’armoire de stockage de solvants Protector™.
- Les portes à clé sont à fermeture manuelle ou à fermeture automatique / à verrouillage automatique avec mécanisme de séquençage
- La ou les portes à fermeture automatique se ferment automatiquement en cas d’incendie lorsque la température atteint 74°C (165°F)
- Étagère intérieure en acier thermoplaqué avec cinq réglages de hauteur
Spécification
76 cm | |
Fermeture manuelle, Charnière gauche, Simple | |
90,17 à 93,3 cm | |
Jusqu’à 800 lb | |
1 | |
59 kg | |
29,9 in | |
Acier | |
24 in |
Blanc glacier ; revêtement : Polyéthylène | |
Stockage des produits inflammables | |
Deux connexions d’aération rares avec des pare-flammes et des bouchons de fermeture, 4 pieds de mise à niveau, panneau de remplissage de 8 po, plateau de revêtement en PVC sous vide, étagère en acier revêtu d’époxy | |
1 | |
130 lb | |
61 cm | |
35,5 à 36,75 in | |
Armoire de stockage des solvants |