Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC ProSwift™ SAX-1S
Pour une séparation et une purification rapides et à haute résolution des protéines par échange d’ions, à l’aide de la phase stationnaire à amine quaternaire, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S.
1065.00€ - 1319.52€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Longueur (métrique) | 50 mm |
Granulométrie | Monolithe |
pH | 2 à 12 |
Porosité | Monolithe |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11341873
|
Thermo Scientific™
064293 |
4,6 mm |
1319.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11361903
|
Thermo Scientific™
068459 |
1 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Purifiez rapidement les protéines par échange d’ions à l’aide de la phase stationnaire à amine quaternaire proposée par les colonnes LC Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S. Ces colonnes à échange d’ions monolithiques disposent de la puissance de résolution exceptionnelle des milieux non poreux, associée à la capacité élevée des milieux poreux classiques. Elles offrent d’excellentes séparations à l’aide de gradients rapides à des débits faibles et élevés qui améliorent la productivité. Durables et robustes, ces colonnes continuent de fournir stabilité et reproductibilité même après des centaines d’analyses.
- Proposées au format 4,6 x 50 mm, pour les séparations de biomolécules, ou 1,0 x 50 mm, pour les séparations de biomolécules microanalytiques à haute résolution
- Grande capacité de chargement
- Analyses rapides
- Vaste plage de débits de fonctionnement
- Excellente stabilité sur une large gamme de pH
- Reproductibilité et robustesse excellentes
- Cadence élevée et productivité accrue
Spécification
Colonne analytique | |
Monolithe | |
Monolithe | |
Amine quaternaire | |
Polymère monolithe | |
Échange d’ions |
50 mm | |
2 à 12 | |
70°C | |
Monolithe | |
Échange d’ions | |
Colonne analytique |