Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC ProSwift™ SAX-1S
Description
Purifiez rapidement les protéines par échange d’ions à l’aide de la phase stationnaire à amine quaternaire proposée par les colonnes LC Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S. Ces colonnes à échange d’ions monolithiques disposent de la puissance de résolution exceptionnelle des milieux non poreux, associée à la capacité élevée des milieux poreux classiques. Elles offrent d’excellentes séparations à l’aide de gradients rapides à des débits faibles et élevés qui améliorent la productivité. Durables et robustes, ces colonnes continuent de fournir stabilité et reproductibilité même après des centaines d’analyses.
Chaque monolithe est une tige de polymère cylindrique unique contenant un réseau interconnecté et ininterrompu de canaux d’écoulement dont la taille des pores est spécifique. Ces grands canaux associés aux surfaces non poreuses du monolithe permettent d’obtenir des transferts de masse rapides pour des séparations de protéines haute résolution et rapides. La morphologie globulaire unique du milieu polymérique est à l’origine de sa grande capacité.
Diversité des colonnes
- Proposées au format 4,6 x 50 mm, pour les séparations de biomolécules, ou 1,0 x 50 mm, pour les séparations de biomolécules microanalytiques à haute résolution
Parfaitement adaptées à la séparation des protéines
- Grande capacité de chargement
- Analyses rapides
- Large éventail de débits de fonctionnement
- Excellente stabilité sur une large gamme de pH
- Reproductibilité et robustesse exceptionnelles
- Cadence élevée et productivité accrue
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 1 mm |
| Débit | 0,05 à 0,25 ml/min |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 2000 psi (140 bars) |
| Granulométrie | Monolithe |
| pH | 2 à 12 |
| Porosité | Monolithe |
| Température | 70°C |
| Phase stationnaire | Amine quaternaire |
| Afficher plus |