Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC d’échange d’ions d’acide sulfonique ProSwift™ SCX-1S, monolithe, 4,6 mm x 50 mm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : Monolithique ; Phase de colonne : Échange d’ions
Marque: Thermo Scientific™ 066765
Description
Purifiez rapidement les protéines par échange d’ions à l’aide de la phase stationnaire d’acide sulfonique des colonnes LC Thermo Scientific™ ProSwift™ SCX-1S. Ces colonnes à échange d’ions monolithiques disposent de la puissance de résolution exceptionnelle des milieux non poreux, associée à la capacité élevée des milieux poreux classiques. Elles offrent d’excellentes séparations à l’aide de gradients rapides à des débits faibles et élevés qui améliorent la productivité. Durables et robustes, ces colonnes continuent de fournir stabilité et reproductibilité même après des centaines d’analyses.
Chaque monolithe est une tige de polymère cylindrique unique contenant un réseau interconnecté et ininterrompu de canaux d’écoulement dont la taille des pores est spécifique. Ces grands canaux associés aux surfaces non poreuses du monolithe permettent d’obtenir des transferts de masse rapides pour des séparations de protéines haute résolution et rapides. La morphologie globulaire unique du milieu polymérique est à l’origine de sa grande capacité.
Diversité des colonnes
- Proposées au format 4,6x50 mm, pour les séparations de biomolécules, ou 1,0x50 mm, pour les séparations de biomolécules microanalytiques à haute résolution
Parfaitement adaptées à la séparation des protéines
- Capacité de charge élevée
- Analyses rapides
- Vaste plage de débits de fonctionnement
- Excellente stabilité sur une large gamme de pH
- Reproductibilité et robustesse exceptionnelles
- Haut débit et productivité accrue
Spécification
Colonne analytique | |
0,5 à 1,5 ml/min | |
2000 psi (140 bars) | |
2 à 12 | |
Chaque | |
Acide sulfonique | |
Polymère monolithe | |
Échange d’ions | |
Bio-LC |
4,6 mm | |
50 mm | |
Monolithe | |
Monolithe | |
60°C | |
Monolithe | |
Échange d’ions | |
Colonne analytique | |
Responsibly packaged |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.